Läs mer
Citronsyramonohydrat, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16514274 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
16514274 100 g
1 options
Produktkod. 16514274 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 464541000
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Smältpunkt 135,0 °C till 152,0 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt 174 °C
Molekylformel C6H10O8
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 676 g/L (25 °C). Övrig löslighet: 2,17 g/100 g eter – 0,007 g/100 g kloroform, 15,43 g/100 g amylalkohol – 5,98 g/100 g amylacetat, 5,28 g/100 g etylacetat – 197 g/100 g metanol, 62,8 g/100 g propanol
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Formel vikt 210.15
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.