Läs mer
Citric Acid Monohydrate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Citric acid monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H8 O7 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Visa mer |