Läs mer
Citronsyra monohydrat, Mikromol™
Produktkod. 17912626
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17912626 500 mg
1 options
Produktkod. 17912626 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0575.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Citronsyra monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Analyt- eller komponentnamn Citric acid monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O7 . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 210,0376 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.