Läs mer
Citronsyra Monohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11472062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472062 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11472062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150699.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungerar som en järnkelator. Citronsyra Monohydrat, MP Biomedicals är en organisk syra som kan framställas genom kristallisation från moderlut –vid 20 25°C under citronsyrasyntes. Det är en användbar buffertkomponent och kan stödja biosyntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Kvantitet 500 g