Läs mer
Citronsyra Monohydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11359933
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359933 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11359933 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC0720005P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4740.25 SEK
    2232.37 SEK / 5kg
    Save 2507.88 SEK
    52% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används inom analytisk kemi som laboratoriereagens och i buffertlösningar.
  • Synonymer: 2-hydroxi-1,2,3-propanetrikarboxylsyramonohydrat, b-hydroxitrikarballylsyramonohydrat
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 7• H 2 0
  • Molmassa: 210,14 g/mol
  • CAS: 5949-29-1
  • EIN ECS nr.: 201-069-1
  • Oxalsyra (C2H2O4): max. 0,036 %
  • Lättförkolbara ämnen: klarar testet
Specifikationer
CAS 5949-29-1
Smältpunkt 135 °C till 152 °C
Kokpunkt 135 °C till 152 °C (dekomposition)
Molekylformel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten (20 °C)
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vikt 210,14 g/mol
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (acidimetriskt, på torkat prov)
Kvalitet Pharmpur
Kvantitet 5 kg
Tändpunkt 345 °C
Rester efter antändning 0,05 % max
Ångtryck <0,1 hPa (vid 20 °C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citonsyra-1-hydrat, puriss, Ph Eur, USP, BP, E330
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.