Learn More
Citric Acid Monohydrate, Pharmpur™, Scharlab
Product Code. 11359933
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 kg
Unit Size:
5kg
Product Code. Quantity Unit Size
11359933 5 kg 5kg
1 options
Product Code. 11359933 Supplier Scharlab Supplier No. AC0720005P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4740.25 SEK
    2232.37 SEK / 5kg
    Save 2507.88 SEK
    52% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used in analytical chemistry as a laboratory reagent and in buffer solutions.
  • Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, b-Hydroxytricarballylic acid monohydrate
  • Molecular Formula: C6H8O7 • H20
  • Molar Mass: 210.14g/mol
  • CAS: 5949-29-1
  • EIN ECS No.: 201-069-1
  • Oxalic acid (C2H2O4): max. 0.036%
  • Readily Carbonizable Substances: Passes test
Spezifikation
CAS 5949-29-1
Melting Point 135°C to 152°C
Boiling Point 135°C to 152°C (decomposition)
Molecular Formula C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Solubility Information Very soluble in water (20°C)
InChI Key YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formula Weight 210.14g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (acidimetric, on dried sample)
Grade Pharmpur
Quantity 5 kg
Ignition Point 345°C
Residue after Ignition 0.05% max
Vapor Pressure <0.1hPa (at 20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, BP, USP
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.