missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Citric Acid Monohydrate, Supelco™

Produktkod. 15893840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15893840 5 kg 5kg
15856830 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15893840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1002445000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5949-29-1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Citric Acid Monohydrate
Smältpunkt 135°C to 152°C
Densitet 1.54 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 kg
Molekylformel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
MDL-nummer MFCD00149972
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Kvalitet Ungraded
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.