Läs mer
Citronsyramonohydrat, teknisk, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13238003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackning:
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13238003 5 kg Plasttrumma 5kg
1 options
Produktkod. 13238003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1168.43 SEK
    1049.65 SEK / 5kg
    Save 118.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Monohydrate
CAS 5949-29-1
Smältpunkt 135,0 °C till 152,0 °C
Flampunkt 174 °C
Förpackning Plasttrumma
Molekylformel C6H8O7·H2O
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Kvantitet 5 kg
Merck Index 15,2325
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 676 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 2,17g/100g eter - 0,007g/100g kloroform, 15,43g/100g amylalkohol - 5,98g/100g amylacetat, 5,28g/100g etylacetat - 197g/100g metanol, 62,8g/100g propanol
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.15
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vikt 210.15
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.