Läs mer
Citronsyramonohydrat, TraceSELECT™ 99,9998 ≥% (metallbaserad bas), Solstice
Produktkod. 15687510
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15687510 100 g Polyflaska 100g
1 options
Produktkod. 15687510 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 94068100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-04-2027
TraceSELECT™ ,≥ 99,9998 % (metallbas)
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
pH 1,8 (vid 50,00 g/L 20 °C)
CAS 5949-29-1
Smältpunkt ∼135 °C till 152 °C
Färg Vitt
Densitet ∽1,54 g/kubikcentimeter vid 20 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt 173 °C (343,4 °F)
Odör Luktfritt
Förpackning Polyflaska
Fysisk form Kristallin
Molekylformel C6H10O8
Linjär formel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
MDL-nummer MFCD00149972
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vikt 210,14 g/mol
Procent renhet ≥99,9998 % (metallbaserad bas)
Kvalitet TraceSELECT
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate