Läs mer
Citronsyra monohydrat, TRC
Produktkod. 30133597
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133597 50 g
30011406 10 g
30011048 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC52105850G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6 H8 O7 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Citric acid, monohydrate (8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid hydrate (1:1), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, Citronsyra Mono E 33-8-80MLT
IUPAC-namn 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylsyra; hydratera
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Formel vikt 210.0376
Procent renhet >95%
Kvantitet 50 g