Beskrivning
- Citronsyra kan stödja kolesterol/sterol, ubikinon och isoprenoidbiosyntes i cellodlingsapplikationer.
- Hos djur förbättrar citronsyra utnyttjandet av näringsmässigt kalcium.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Citric acid anhydrous |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,665 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Formel vikt | 192.1 |
| Kvalitet | Cellkultur |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.