Läs mer
Citronsyra, Pulver, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Produktkod. 15527784 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15527784 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15527784 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 012705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vikt 192.12
Kvalitet Multikompendial
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Pulver
Densitet 1L = 1.67kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid