Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric Acid |
| Formel vikt | 192.12 |
| Kvalitet | USP |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Poly flaska |
| Fysisk form | Pulver |
| Densitet | 1L = 1.44kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric Acid Anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid