Läs mer
Citronsyralösning, 50 viktprocent, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
19 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15557824 19 L Poly flaska 19 L
1 options
Produktkod. 15557824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 034107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Tillverkad under GMP riktlinjer, men för vilka det inte finns några USP/NF-kompendier för produkten
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Solution
CAS 7664-41-7
Molekylformel H3N
MDL-nummer MFCD00011418
InChI-nyckel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER N
IUPAC-namn ammoniak
Molekylvikt (g/mol) 17.03
Formel vikt 192.12
Procent renhet 50%
Kvalitet Biotekniskt reagens
Kvantitet 19 L
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.24kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid