Läs mer
Citric Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16369737 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
2 mL amber prescored glass ampule
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16369737 1 mL 2 mL amber prescored glass ampule
1 options
Produktkod. 16369737 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S976
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Citric Acid77-92-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 192.12
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000 μg/mL
Kvantitet 1 mL
Förpackning 2 mL amber prescored glass ampule
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only