Läs mer
Citronsyra, triammoniumsalt, 97+%, rent
Produktkod. 10320624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10320624 50 g Plastflaska 50g
10459693 250 g Plastflaska 250g
10157093 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10320624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391410500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3458-72-8
Molekylformel C6H20N3O7+3
Molekylvikt (g/mol) 246.24
MDL-nummer MFCD00036406
InChI-nyckel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC-namn azan; [3-karboxi-1,3-dihydroxi-4-[oxonio(oxoniumyliden)metyl]butyliden]oxidan
LEDER C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, triammonium salt
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 243.22
Procent renhet ≥97.0%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.