Läs mer
Citric acid, trilithium salt tetrahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10286730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10286730 500 g Plastflaska 500g
10511841 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199855000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6080-58-6 | Molecular Formula: C6H5Li3O7·4H2O | Molecular Weight: 281.979 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6080-58-6
MDL-nummer MFCD00150030
InChI-nyckel HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium citrate tetrahydrate, unii-5z6e9k79yv, trilithium citrate tetrahydrate, lithium citrate usp, citric acid trilithium salt tetrahydrate, tri-lithium citrate tetrahydrate, lithium citrate tribasic tetrahydrate, lithonate tn, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-trilithium salt tetrahydrate
PubChem CID 2724118
ChEBI CHEBI:64754
IUPAC-namn trilitium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;tetrahydrat
LEDER [Li+].[Li+].[Li+].C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, trilithium salt tetrahydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 112,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H5Li3O7·4H2O
Linjär formel LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li·4H2O
Kvantitet 500 g
Beilstein 03, I, 196
Merck Index 15, 5586
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 745 g/L vatten (25 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Molekylvikt (g/mol) 281.97
Formel vikt 281.97
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.