Läs mer
Citronsyra, trinatriumsalt, 98 %, rent, vattenfritt
Produktkod. 10362234 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10362234 100 g Plastflaska 100g
10360334 500 g Plastflaska 500g
10045303 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10362234 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 391971000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-04-2
Molekylformel C6H5Na3O7
Molekylvikt (g/mol) 258.07
MDL-nummer MFCD00012462
InChI-nyckel HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, trisodium salt
Smältpunkt 300,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt 290 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.98
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 8737
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C).
Formel vikt 258.07
Procent renhet 0.98
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.