Läs mer
Citric acid, trisodium salt dihydrate, 99%, pure
Produktkod. p-3734353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glass Bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
Produktkod. 10083010
Brand: Thermo Scientific Acros 227130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1545801
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.1
MDL-nummer MFCD00150031
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Smältpunkt >300.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 8737
Löslighetsinformation Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 294.09
Procent renhet 0.99
Kvalitet Pure
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.