Läs mer
Citric acid, trisodium salt dihydrate, for HPLC, Thermo Scientific™
Produktkod. 11905071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
500 g, Plastic bottle
Produktkod.
11905071 500 g, Plastic bottle
1 options
Produktkod. 11905071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 385925000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, trisodium salt dihydrate
CAS 4-3-6132
Smältpunkt >300.0°C
Molekylformel C6H5Na3O7·2H2O
Linjär formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O
Merck Index 15, 8737
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 294.09
Formel vikt 294.09
Kvalitet HPLC
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic bottle