Läs mer
Citronsyra, trinatriumsalthydrat, 99,8 %, för molekylärbiologi, DNAse, RNAse och, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10706012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10706012
Brand: Thermo Scientific Acros 327160010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114456-61-0 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114456-61-0
Molekylformel C6H5Na3O7
Molekylvikt (g/mol) 258.07
MDL-nummer MFCD00150032
InChI-nyckel HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
PubChem CID 21868242
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, trisodium salt hydrate
Namnnotering For molecular biology
Abs. 0.02 max. (0.1 M in water) at 260nm
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
pH 7 to 9 (5% aq. soln.)
Förlust vid torkning 12% to 13%
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.998
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14, 8602
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn trinatrium-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
Formel vikt 258.08
Procent renhet 0.998
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.