Läs mer
Citronsyra USP Grynig, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15557854
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15557854 2.5 kg 2.5kg
1 options
Produktkod. 15557854 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 061606
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-06-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
Namnnotering Monohydrat
CAS 5949-29-1
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Polyeten
Fysisk form Grynig
Molekylformel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vikt 210.14
Kvalitet USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate