Läs mer
Citrinin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10105190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10105190 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 10105190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229580050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 518-75-2 | C13H14O5 | 250.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citrinin
Namnnotering 98%
CAS 518-75-2
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H14O5
MDL-nummer MFCD00006912
Kvantitet 5 mg
Merck Index 15, 2326
Specifik rotation −30.30
Synonym citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
InChI-nyckel CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
LEDER CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
IUPAC-namn (3R,4S)-6-hydroxi-3,4,5-trimetyl-8-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 250.25
PubChem CID 54680783
Formel vikt 250.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citrinin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.