Läs mer
Citrinin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422072 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422072 10 mg 10mg
11402072 1 mg 1mg
11412072 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422072 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4995.00 SEK
    4755.52 SEK / 10mg
    Save 239.48 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 518-75-2
Molekylformel C13H14O5
Molekylvikt (g/mol) 250.25
InChI-nyckel CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Synonym citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
PubChem CID 54680783
IUPAC-namn (3R,4S)-6-hydroxi-3,4,5-trimetyl-8-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karboxylsyra
LEDER CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citrinin
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 250.3
Fysisk form Kristallint pulver