Läs mer
(-)-Citrinin, TRC
Produktkod. 30041337
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041337 10 mg
30040435 1 mg
30040595 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC52350010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-75-2
Molekylformel C13 H14 O5
Molekylvikt (g/mol) 250.25
Synonym 3H-2-Benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, (3R-trans)-, Citrinin (6CI), (3R,4S)-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, (-)-Citrinin, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, NSC 186
IUPAC-namn (3R,4S)-8-hydroxy-3,4,5-trimetyl-6-oxo-3,4-dihydroisokromen-7-karboxylsyra
LEDER C[C@H]1OC=C2C(=C(C(=O)O)C(=O)C(=C2[C@@H]1C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citrinin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Formel vikt 250.0841
Procent renhet >95%