Läs mer
(+)-Citronellal (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Citronellal |
| CAS | 2385-77-5 |
| Molekylformel | C10 H18 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3R)-, 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (R)- (8CI), (3R)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (+)-Citronellal, (3R)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (R)-(+)-Citronellal, (R)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (R)-Citronellal, Citronellal CP, D-Citronellal, d-Citronellal |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O |
| IUPAC-namn | (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.1358 |