Läs mer
Citronellal, 95+%
Produktkod. 10085460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10085460 500 g Glasflaska 500g
10637181 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10085460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405295000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-23-0
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00038090
InChI-nyckel NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-enal
LEDER C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citronellal
Namnnotering pract., 93%
Färg Gult
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 206°C to 208°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Brytningsindex 1.4440 to 1.45
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 2328
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Formel vikt 154.25
Procent renhet 93%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citronellal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.