Läs mer
(+/-)-Citronellal, 96%
Beschreibung
(± )-Citronellal är en aktiv komponent i citronellaolja. Det används som smakämne, insektsmedel, doft i tvål och tvättmedel och i produkter för personlig vård som krämer, lotioner och parfymer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt för citronellol och hydroxicitronellal. Vidare används den för att framställa 1-dibutylamino-3,7-dimetyl-okt-6-en-2-on genom att reagera med dibutylamin. Utöver detta används det för att hämma utvecklingen av mekanisk nociception inducerad av karragenan (CG) och tumörnekrosfaktor-alfa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-Citronellal är en aktiv komponent i citronellaolja. Det används som smakämne, insektsmedel, doft i tvål och tvättmedel och i produkter för personlig vård som krämer, lotioner och parfymer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt för citronellol och hydroxicitronellal. Vidare används den för att framställa 1-dibutylamino-3,7-dimetyl-okt-6-en-2-on genom att reagera med dibutylamin. Utöver detta används det för att hämma utvecklingen av mekanisk nociception inducerad av karragenan (CG) och tumörnekrosfaktor-alfa.
Löslighet Något blandbar med
vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Citronellal |
| Densitet | 0.86 |
| Kokpunkt | 206 °C till 208 °C |
| Flampunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brytningsindex | 1.446 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Beilstein | 1720789 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,2329 |
| Löslighetsinformation | Lätt blandbart med vatten och etanol. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-Citronellal
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Citronellal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.