Läs mer
(+/-)-Citronellal, 96%
Produktkod. 11362767
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362767 500 mL 500ml
11352767 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15753.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.33 SEK
    1118.65 SEK / 500ml
    Save 127.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154,25 g/mol
(± )-Citronellal är en aktiv komponent i citronellaolja. Det används som smakämne, insektsmedel, doft i tvål och tvättmedel och i produkter för personlig vård som krämer, lotioner och parfymer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt för citronellol och hydroxicitronellal. Vidare används den för att framställa 1-dibutylamino-3,7-dimetyl-okt-6-en-2-on genom att reagera med dibutylamin. Utöver detta används det för att hämma utvecklingen av mekanisk nociception inducerad av karragenan (CG) och tumörnekrosfaktor-alfa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-Citronellal är en aktiv komponent i citronellaolja. Det används som smakämne, insektsmedel, doft i tvål och tvättmedel och i produkter för personlig vård som krämer, lotioner och parfymer. Det fungerar som en kemisk mellanprodukt för citronellol och hydroxicitronellal. Vidare används den för att framställa 1-dibutylamino-3,7-dimetyl-okt-6-en-2-on genom att reagera med dibutylamin. Utöver detta används det för att hämma utvecklingen av mekanisk nociception inducerad av karragenan (CG) och tumörnekrosfaktor-alfa.
Löslighet Något blandbar med
vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-23-0
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00038090
InChI-nyckel NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
LEDER C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Citronellal
Densitet 0.86
Kokpunkt 206 °C till 208 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1720789
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,2329
Löslighetsinformation Lätt blandbart med vatten och etanol.
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-enal
Formel vikt 154.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.