Läs mer
Citronellal, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860001
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860001 500 mL 500ml
15850001 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15860001 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8145750500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-23-0
Specifikationer
Densitet 0.85 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 208°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00038090
Kvantitet 500 mL
Synonym Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal, Citronellal
Molekylvikt (g/mol) 154.25