Läs mer
(-)-Citronellal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Citronellal |
| CAS | 5949-05-3 |
| Molekylformel | C10H18O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3S)-, 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (-)- (8CI), 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (S)-, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (-)-(S)-Citronellal, (-)-Citronellal, (-)-β-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-Citronellal, L-(-)-Citronellal, L-Citronellal, S-(-)-Citronellal, (S)-(-)-Citronellal, l-Citronellal |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(CCC=C(C)C)CC=O |
| IUPAC-namn | (3S)-3,7-dimethyloct-6-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.136 |