Läs mer
Citronelvinsyra, 94 %
Produktkod. 11449907
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449907 500 g 500g
11429907 25 g 25g
11439907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22862.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Citronellsyra användes vid syntes av stereoisomerer av 3,11-dimetylnonakosan-2-on och 29-hydroxi-3,11-dimetylnonakosan-2-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Citronellsyra användes vid syntes av stereoisomerer av 3,11-dimetylnonakosan-
2-on och 29-hydroxi-3,11-dimetylnonakosan-2-on.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-47-6
Molekylformel C10H18O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
MDL-nummer MFCD00002728
InChI-nyckel GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-ensyra
LEDER CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citronellic acid
Densitet 0.923
Kokpunkt 121 °C till 122 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4535
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2810
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 170.25
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.