Läs mer
Citronellol, 95 %
Produktkod. 11439326
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439326 500 g 500g
11429326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19016.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156,269 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-22-9
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00002935
InChI-nyckel QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-en-1-ol
LEDER CC(CCC=C(C)C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citronellol
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.858
Kokpunkt 221°C to 222°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.4575
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1721507
Merck Index 14,2330
Formel vikt 156.27
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.