Läs mer
Citronellol, 95%
Produktkod. p-7024410
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11429326
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19016.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-22-9
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00002935
InChI-nyckel QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-en-1-ol
LEDER CC(CCC=C(C)C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citronellol
Smältpunkt <-20°C
Densitet 0.858
Kokpunkt 221°C to 222°C
Flampunkt 98°C (208°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.4575
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1721507
Merck Index 14,2330
Formel vikt 156.27
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citronellol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Citronellol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.