Läs mer
Citronellylacetat, 96 %
Produktkod. 11448707
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448707 100 g 100g
11438707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19872.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 150-84-5 | C12H22O2 | 198,306 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-84-5
Molekylformel C12H22O2
Molekylvikt (g/mol) 198.306
MDL-nummer MFCD00015039
InChI-nyckel JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellyl acetate, citronellol acetate, 3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetate, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 1-acetoxy-3,7-dimethyloct-6-ene, acetic acid, citronellyl ester, natural rhodinol, acetylated, citronellyl ethanoate, b-citronellyl acetate, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
PubChem CID 9017
ChEBI CHEBI:70478
IUPAC-namn 3,7-dimetylokt-6-enylacetat
LEDER CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citronellyl acetate
Densitet 0.89
Kokpunkt 240 °C
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Brytningsindex 1.4434
Kvantitet 100 g
Formel vikt 198.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.