Läs mer
Epredia™ Citrus Clearing Solvent
Produktkod. 10444720 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 3,8 l (4 x 1 gal.)
Förpackningsstorlek:
15.2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10444720 4 x 3,8 l (4 x 1 gal.) 15.2 L
1 options
Produktkod. 10444720 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 8301
Antal Pris
1 1990.00 SEK / 15.2 L
6 1886.52 SEK / 15.2 L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Replace xylene in both manual and automated system applications with Epredia™ Citrus Clearing Solvent.
  • D-limonene-based solvent has a slight citrus scent.
  • Higher flash point eliminates the need for storage in a flammable safety cabinet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 x 3,8 l (4 x 1 gal.)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citrus Clearing Solvent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.