Läs mer
CJ-023423 Hydrokloridsalt, hydrat, TRC
Produktkod. 30138397
Change view
Kvantitet:
1 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138397 25 mg
30137665 50 mg
30005603 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC53580825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C26H29N5O3S• x(HCl), y(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 491.6136461802
IUPAC-namn 1-[2-[4-(2-etyl-4,6-dimetylimidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)fenyl]etyl]-3-(4-metylfenyl)sulfonylurea
LEDER O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CJ-023423 Hydrochloride Salt, Hydrate
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine Hydrochloride Salt Hydrate, AAT 007 Hydrochloride Salt Hydrate, CJ 023423 Hydrochloride Salt Hydrate, Grapiprant Hydrochloride Salt Hydrate, MR 10A7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 00000007 Hydrochloride Salt Hydrate, RQ 7 Hydrochloride Salt Hydrate, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide Hydrochloride Salt Hydrate
InChI formel InChI=1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32)