Läs mer
CJ-42794, MedChemExpress
Beskrivning
CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CJ-42794 |
| CAS | 847728-01-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H17ClFNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | CJ-042794 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.66 mM) |
| LEDER | ClC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C(C(N[C@H](C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.83 |
| Visa mer |