Läs mer
CK 1827452, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CK 1827452 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN5O3/c1-14-6-7-16(12-22-14)23-19(27)24-17-5-3-4-15(18(17)21)13-25-8-10-26(11-9-25)20(28)29-2/h3-7,12H,8-11,13H2,1-2H3,(H2,23,24,27) |
| Formel vikt | 401.1863 |