Läs mer
CK-636, MedChemExpress
Beskrivning
CK-636 is a cell permeable inhibitor of Arp2/3 complex, that could inhibit actin polymerization, with IC50 values of 4 μM, 24 μM and 32 μM for human, fission yeast and bovine, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CK-636 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 442632-72-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CK-0944636 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 49 mg/mL (172.30 mM) |
| Visa mer |