Läs mer
Tocris Bioscience™ CK 666
Beskrivning
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CK 666 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 296.34 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.345 |