Läs mer
CK-869, MedChemExpress
Produktkod. 16499737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499737 5 mg 5mg
16443556 25 mg 25mg
16427218 10 mg -
16423237 50 mg -
16407196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16927
MedChemExpress CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
CK-869 is an Actin-Related Protein 2/3 (ARP2/3) complex inhibitor, with an IC50 of 7 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CK-869
CAS 388592-44-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16BrNO3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (190.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C(C3=CC=CC(Br)=C3)SC1
Molekylvikt (g/mol) 394.28
Formel vikt 394.28
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death