Läs mer
CK1-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CK1-IN-1 |
| CAS | 1784751-20-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H15F2N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.39 |
| Formel vikt | 383.39 |
| Visa mer |