Learn More
CL-387785, MedChemExpress
Description
CL-387785(EKI785
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CL-387785 |
| CAS | 194423-06-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H13BrN4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | EKI-785 WAY-EKI 785 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.67 mg/mL (35.86 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)C#CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.23 |
| Show More |