Läs mer
Tocris Bioscience™ Cl-4AS-1
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
Potent steroidal androgen receptor agonist (IC50 = 12 nM). Mimics the action of 5α-dihydrotestosterone (DHT). Transactivates the mouse mammary tumor virus (MMTV) promoter; represses MMP1 promoter activity. Inhibits 5α-reductase type I and II (IC50 values are 6 and 10 nM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cl-4AS-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 441.01 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.012 |