Läs mer
Tocris Bioscience™ CL 82198 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4783867
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18034762
Brand: Tocris Bioscience™ 2632/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective inhibitor of MMP-13
Selective inhibitor of MMP-13 (89% inhibition at 10 μg/mL) that displays no activity at MMP-1, MMP-9 or TACE. Inhibits in vitro invasion by the human pituitary adenoma cell line HP75. Rescues paclitaxel induced axon degradation and reduces associated neurotoxicity in zebrafish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188890-36-9
Molekylformel C17H23ClN2O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CL 82198 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 338.83
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 338.832