Läs mer
Cl-amidine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cl-amidine hydrochloride induces apoptosis in cancer cells. Cl-amidine hydrochloride induces microRNA (miR)-16 (miRNA-16, microRNA-16) expression and causes cell cycle arrest. Cl-Amidine hydrochloride prevents histone 3 citrullination and neutrophil extracellular trap formation, and improves survival in a murine sepsis model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cl-amidine hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1373232-26-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20Cl2N4O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (287.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (143.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N[C@H](C(N)=O)CCCNC(CCl)=N)C1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Visa mer |