Läs mer
MedChemExpress Cl-C6-PEG4-O-CH2COOH
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 370.87 g/mol |
| CAS | 1799506-30-1 |
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 4 |
| Löslighet | Ethanol : 100 mg/mL (269.64 mM; Need ultrasonic) |