Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Filma
Product Code. 10137683 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mått (LxB):
18 x 13 cm
24 x 18 cm
25 x 20 cm
Unit Size:
100 ark
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (LxB) unitSize
10137683 18 x 13 cm -
10465145 24 x 18 cm 100 ark
10696384 25 x 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Product Code. 10137683 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 34090
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder.
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder. CL-XPosure Film är en utmärkt fotografisk film för användning med förbättrad kemiluminescens (ECL ) substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ). Bekväma storlekar erbjuds för protein western blotting, standardfilmkassetter och filmframkallningsutrustning. Denna autoradiografifilm fungerar också bra för kemiluminescenta eller isotopiska DNA- och RNA-metoder, inklusive Southern och Northern blotting och gel-shift-analyser (EMSA). Kvaliteten och priset på denna film gör den till det perfekta valet för biovetenskapliga forskningsapplikationer.
Funktioner inkluderar:
• Hög prestanda —precis lika känslig som andra kommersiellt tillgängliga autoradiografifilmer
• Ekonomiskt uppnå —bilder av hög kvalitet till ett överkomligt pris
• Bekvämt —tillgängligt i fem arkstorlekar i förpackningar som innehåller 100 icke-interfolierade ark
• Perfekt matchning —validerad för användning med SuperSignal kemiluminescerande substrat och Pierce ECL och ECL Plus kemiluminescerande substrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Röntgenfilm
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Kvantitet 100 ark
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 18 x 13 cm
Produktlinje CL-Xposure