Läs mer
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Filma
Produktkod. 10465145 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Mått (LxB):
18 x 13 cm
24 x 18 cm
25 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
100 ark
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Förpackningsstorlek
10465145 24 x 18 cm 100 ark
10137683 18 x 13 cm -
10696384 25 x 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10465145 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 34089
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder.
Thermo Scientific CL-XPosure Film är en ekonomiskt prissatt klarblå röntgenfilm speciellt för detektering och dokumentation av ECL-baserade western blöts och andra kemiluminescerande protein- eller nukleinsyraanalysmetoder. CL-XPosure Film är en utmärkt fotografisk film för användning med förbättrad kemiluminescens (ECL ) substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) eller alkaliskt fosfatas (AP ). Bekväma storlekar erbjuds för protein western blotting, standardfilmkassetter och filmframkallningsutrustning. Denna autoradiografifilm fungerar också bra för kemiluminescenta eller isotopiska DNA- och RNA-metoder, inklusive Southern och Northern blotting och gel-shift-analyser (EMSA). Kvaliteten och priset på denna film gör den till det perfekta valet för biovetenskapliga forskningsapplikationer.
Funktioner inkluderar:
• Hög prestanda —precis lika känslig som andra kommersiellt tillgängliga autoradiografifilmer
• Ekonomiskt uppnå —bilder av hög kvalitet till ett överkomligt pris
• Bekvämt —tillgängligt i fem arkstorlekar i förpackningar som innehåller 100 icke-interfolierade ark
• Perfekt matchning —validerad för användning med SuperSignal kemiluminescerande substrat och Pierce ECL och ECL Plus kemiluminescerande substrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Röntgenfilm
Längd (engelska) 9,5 tum
Bredd (engelska) 7 tum
Kvantitet 100 ark
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 24 x 18 cm
Produktlinje CL-Xposure